Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ Udvidelse af garantien
Artikelnummer. p-7214886 Shop alle Implen produkter
Varighed:
12 måneder
24 måneder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12825413
Brand: Implen™ W12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug garantiudvidelser til at beskytte evt NanoPhotometer™ i op til 24 yderligere måneder efter leveringsdatoen.
  • Garantiudvidelser beskytter evt NanoPhotometer™
  • Vælg en forlængelse på enten 12 eller 24 måneder
Tekniske data
Varighed 12 måneder
Til brug med (udstyr) NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120
Produktlinje NanoPhotometer
Garanti og servicetilbud Udvidet garanti
Produkttype Garanti forlængelse
Kun til forskningsbrug