Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ Udvidelse af garantien
Artikelnummer. 12825413 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Varighed:
12 måneder
24 måneder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Varighed unitSize
12825413 12 måneder Hver
15578319 24 måneder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12825413 Leverandør Implen™ Leverandørnr. W12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug garantiudvidelser til at beskytte evt NanoPhotometer™ i op til 24 yderligere måneder efter leveringsdatoen.
  • Garantiudvidelser beskytter evt NanoPhotometer™
  • Vælg en forlængelse på enten 12 eller 24 måneder
Tekniske data
Varighed 12 måneder
Til brug med (udstyr) NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120
Produktlinje NanoPhotometer
Garanti og servicetilbud Udvidet garanti
Produkttype Garanti forlængelse
Kun til forskningsbrug