Få mere at vide
Implen™ Nanofotometer™ N120 Multichannel Micro-Volume UV-VIS-spektrofotometer
Artikelnummer. 16309021 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Model-:
N120-Mobil
N120-Touch
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
16309021 N120-Touch
16304892 N120-Mobil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16309021 Leverandør Implen™ Leverandørnr. N120Touch
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Implen NanoPhotometer™ N120-scanner op til 12 prøver på kun 20 sekunder. Kvantificering af DNA, RNA og proteiner har aldrig været hurtigere. Intuitiv betjening med berøringsskærm, lille pladsbehov og netværksintegration for nem betjening i laboratoriet. Rekalibreringsfri patenteret teknologi Fremstillet i Tyskland.
NanoPhotometer™ N120 er det seneste medlem af NanoPhotometer™-familien. Den giver målinger med høj kapacitet af op til 12 prøver uden forbrugsvarer, f.eks. DNA eller proteiner på én gang. Det selvstændige design med en integreret berøringsskærm og et lille fodaftryk gør den ideel til brug i laboratoriet.
Forstyrrende overfladespænding og fordampningseffekter elimineres på grund af komprimeringen af prøven. Der er ikke behov for en rekalibrering i hele levetiden. Valgfri CFR21-software tilgængelig til 21 CFR Part 11-overholdelse til GxP-miljø.
  • Prøvenummer 1 - 12
  • Detektionsområde dsDNA 2 ng/μ l - 8.000 ng/μ l
  • Detektionsområde BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
  • Minimum prøvestørrelse 2,0μ l
  • Scanningsområde 200 - 900 nm
  • Mål tid for fuldt scanningsområde: 1,7 - 2,5 sekunder
  • Forprogrammerede applikationer til (mærkede) nukleinsyrer (DNA, RNA, oligoer), (mærkede) proteiner, proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), kinetik, OD600 og manuelle metoder
  • Auto Sample-funktionen starter automatisk, når prøvearmen er lukket
  • Rekalibreringsfri på grund af True Path-teknologi™
  • Uafhængig af prøvens overfladespænding på grund af prøvekomprimeringsteknologi™
  • Sample Control ™ og Blank Control ™ til analyse af prøvekvalitet og identifikation af kontaminanter
  • Kontrolmuligheder: Ombord med indbygget 7 in. berøringsskærm, computer og tablet
  • I& Udgangsporte 2x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR part 11-kompatibel software (valgfrit)
  • Indbygget filserver
  • LIMS-integration gennem REST API
  • Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed < 1,75 % ved 0,7 A ved 280 nm af aflæsningen
Absorbansområde 0,04 til 160 A
Detektor type 3648-element CCD-array
Vise 7 tommer Handskekompatibel berøringsskærm, 1024 x 600 pixels
Dimensioner (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Spektral båndbredde <2.5 nm
Spænding 90/250 V
Bølgelængdeområde 200 til 900 nm
Til brug med (applikation) Nukleinsyrer, protein UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, bølgelængde, Wavescan, standardkurve, absorptionsforhold, koncentration, brugerdefineret
Måletid 1,7 - 2,5 sekunder
Model- N120-Touch
Antal prøver 1 til 12
Stilængde 1 og 0,125 mm
Processor Linux baseret NPOS
Prøvevolumen (metrisk) 2 til 3,5μ l
Stray Light < 1 % ved 240 nm ved anvendelse af NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32& 64 bit); OS X, iOS; Android OS
Bølgelængde nøjagtighed ± 0,75 nm
Vægt (metrisk) 5 kg
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug