Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ dokumentation og standardløsning
Artikelnummer. p-7214885 Shop alle Implen produkter
Til brug med (udstyr):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15533214
Brand: Implen™ N60Q
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I overensstemmelse med internationale standarder i regulerede miljøer leveres dokumenteret verifikation med Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Pakkeoverensstemmende Data for at verificere, at instrumenter fungerer i overensstemmelse med specifikationerne i tilfælde af en audit.
  • Dokumentation forelagt på en USB flashdrev som en Excel fil
  • Inkluderer NanoPhotometer™ passende standardløsning (N-568-S eller N-120-S)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) NanoPhotometer N60
Certificeringer/compliance Ifølge Intern SOP
Kalibreringstype Selvkalibrering
Produkttype IQ/OQ-pakke i overensstemmelse med data
Produktlinje NanoPhotometer
Inkluderer IQ/OQ-dokumentation og standardløsning (N-568-S)
Kun til forskningsbrug