Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ dokumentation og standardløsning
Artikelnummer. 16658323 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
16658323 NanoPhotometer N120 -
15533214 NanoPhotometer N60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16658323 Leverandør Implen™ Leverandørnr. N120Q
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
I overensstemmelse med internationale standarder i regulerede miljøer leveres dokumenteret verifikation med Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Pakkeoverensstemmende Data for at verificere, at instrumenter fungerer i overensstemmelse med specifikationerne i tilfælde af en audit.
  • Dokumentation forelagt på en USB flashdrev som en Excel fil
  • Inkluderer NanoPhotometer™ passende standardløsning (N-568-S eller N-120-S)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) NanoPhotometer N120
Certificeringer/compliance Ifølge Intern SOP
Kalibreringstype Selvkalibrering
Produkttype IQ/OQ-pakke i overensstemmelse med data
Produktlinje NanoPhotometer
Inkluderer IQ/OQ-dokumentation og standardløsning (N-120-S)
Kun til forskningsbrug