Beskrivelse
De Implen NanoPhotometer™ C40 UV/VIS spektrofotometer tilbyder fuld scanningsdata fra 200 - 900 nm til alle kuvettebaserede fotometriske applikationer inden for biovidenskab. Den kan opgraderes til NanoVolume ved hjælp af Implen Submikoliter celle. Det selvstændige design med en integreret berøringsskærm og et lille fodaftryk gør den ideel til brug i laboratoriet.
Der er ikke behov for en rekalibrering i hele levetiden. Valgfri CFR21-software tilgængelig til 21 CFR Part 11-overholdelse til GxP-miljø.
- Detektionsområde dsDNA 0,1 ng/μ L - 130 ng/μ L
- Detektionsområde BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
- Fotometrisk område 0 - 2,6 A
- Scanningsområde 200 - 900 nm
- Centerhøjde (Z-Højde) 8,5 mm
- Velegnet til alle kuvetter med udvendige mål 12,5 x 12,5 mm
- Temperaturstyret kuvetteport 37 °C
- Mål tid for fuldt scanningsområde: 2,5 sekunder
- Forprogrammerede applikationer til (mærkede) nukleinsyrer (DNA, RNA, oligoer), (mærkede) proteiner, proteinassays (Bradford, BCA , Lowry), kinetik, OD600 og manuelle metoder
- Genkalibreringsfri på grund af True Path Technology™
- Sample Control ™ og Blank Control ™ til analyse af prøvekvalitet og identifikation af kontaminanter
- Kontrolmuligheder: Onboard med indbygget 7” Touchskærm, computer og tablet
- Ind- og udgangsporte 2x USB EN, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- 21 CFR part 11-kompatibel software (valgfrit)
- Indbygget filserver
- LIMS integration gennem REST API
- Indbygget batteripakke, driftstid: op til 8 timer
- Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans nøjagtighed | <1,75 % ved 0,7 A (0,67 mm bane) ved 280 nm af aflæsningen |
| Absorbansområde | 0 til 2,6 A |
| Bjælkecenterhøjde | 8.5 mm |
| Forbindelser | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi |
| Detektor type | 3648-element CCD-array |
| Vise | 7 tommer Handskekompatibel berøringsskærm, 1024 x 600 pixels |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 200 x 120 mm |
| Sprog | Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Portugisisk, Russisk, Kinesisk, Japansk |
| Lyskilde | Xenon-blitz |
| Spektral båndbredde | <1.8 nm |
| Vis mere |