Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ C40 Kuvette UV-VIS spektrofotometer
Artikelnummer. 15528783 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Type:
Spektrofotometer Int Batteri
Spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15528783 Spektrofotometer Int Batteri Hver
15598783 Spektrofotometre Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15528783 Leverandør Implen™ Leverandørnr. C40Mobile
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til kuvetteanvendelser. Velegnet til alle almindelige fotometriske målinger som proteinanalyser, kinetik og standardkurve. Intuitiv betjening med berøringsskærm, lille pladsbehov og netværksintegration for nem betjening i laboratoriet. Genkalibreringsfri patenteret teknologi.
De Implen NanoPhotometer™ C40 UV/VIS spektrofotometer tilbyder fuld scanningsdata fra 200 - 900 nm til alle kuvettebaserede fotometriske applikationer inden for biovidenskab. Den kan opgraderes til NanoVolume ved hjælp af Implen Submikoliter celle. Det selvstændige design med en integreret berøringsskærm og et lille fodaftryk gør den ideel til brug i laboratoriet.
Der er ikke behov for en rekalibrering i hele levetiden. Valgfri CFR21-software tilgængelig til 21 CFR Part 11-overholdelse til GxP-miljø.
  • Detektionsområde dsDNA 0,1 ng/μ L - 130 ng/μ L
  • Detektionsområde BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
  • Fotometrisk område 0 - 2,6 A
  • Scanningsområde 200 - 900 nm
  • Centerhøjde (Z-Højde) 8,5 mm
  • Velegnet til alle kuvetter med udvendige mål 12,5 x 12,5 mm
  • Temperaturstyret kuvetteport 37 °C
  • Mål tid for fuldt scanningsområde: 2,5 sekunder
  • Forprogrammerede applikationer til (mærkede) nukleinsyrer (DNA, RNA, oligoer), (mærkede) proteiner, proteinassays (Bradford, BCA , Lowry), kinetik, OD600 og manuelle metoder
  • Genkalibreringsfri på grund af True Path Technology™
  • Sample Control ™ og Blank Control ™ til analyse af prøvekvalitet og identifikation af kontaminanter
  • Kontrolmuligheder: Onboard med indbygget 7” Touchskærm, computer og tablet
  • Ind- og udgangsporte 2x USB EN, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR part 11-kompatibel software (valgfrit)
  • Indbygget filserver
  • LIMS integration gennem REST API
  • Indbygget batteripakke, driftstid: op til 8 timer
  • Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed <1,75 % ved 0,7 A (0,67 mm bane) ved 280 nm af aflæsningen
Absorbansområde 0 til 2,6 A
Bjælkecenterhøjde 8.5 mm
Forbindelser 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
Detektor type 3648-element CCD-array
Vise 7 tommer Handskekompatibel berøringsskærm, 1024 x 600 pixels
Dimensioner (L x B x H) 200 x 200 x 120 mm
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Spektral båndbredde <1.8 nm
Type Spektrofotometer Int Batteri
Spænding 90/250 V
Bølgelængdeområde 200 til 900 nm
Til brug med (applikation) Nukleinsyrer, protein UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, bølgelængde, Wavescan, standardkurve, absorptionsforhold, koncentration, brugerdefineret
Til brug med (udstyr) Submikroliter celle
Inkluderer Batteri, strømforsyning, USB Kabel, støvdæksel, software og manual
Måletid 2,5 sek
Antal prøver 1
Driftstemperatur 37° C± 0,5° C
Stilængde 10, 5, 2, 1, 0.5 mm
Processor Linux baseret NPOS
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit); OS X, iOS; Android OS
Bølgelængde nøjagtighed ± 0,75 nm
Vægt (metrisk) 4.5 kg