Få mere at vide
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra FL-1 Fluorescensverifikationssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific NanoDrop Ultra FL-1 Fluorescensverifikationskittet er et specialiseret assaysystem designet til at sikre optimal ydeevneverifikation af fluorometerkomponenter i NanoDrop Ultra FL og UltraC FL spektrofotometre. Dette omfattende sæt leverer essentielle reagenser, herunder blank reagens, grøn fluorescensreagens og fjern rød fluorescensreagens.
Ultra FL-1 Fluorescens Verifikationskit, der er udviklet specifikt til forskere, der udfører RNA-analyser ved hjælp af qPCR- og RT-PCR-metoder, NanoDrop understøtter de avancerede mikroliter multimode-detektionsmuligheder i NanoDrop Ultra/UltraC FL-instrumenter. Integrationen af robust fluorescensassay-verifikation sikrer strømlinede arbejdsgange, samtidig med at der opnås ubesværet overholdelse af 21 CFR Part 11 regulatoriske krav.
Funktionerne i Ultra FL-1 Fluorescensverifikationssættet NanoDrop inkluderer:
- Det omfattende reagenssæt—indeholder tre essentielle reagenser, herunder blank reagens, grøn fluorescensreagens og fjern rød fluorescensreagens for komplet systemkalibrering og ydelsesverifikation
- Instrumentspecifik kompatibilitet—udviklet udelukkende til NanoDrop Ultra FL og UltraC FL spektrofluorometermodeller for at sikre optimal systemintegration og målenøjagtighed
- Brugervenlig implementering—leveres med omfattende opsætnings- og driftsinstruktioner for at lette korrekt håndtering af reagenser og kalibreringsprocedurer
- Forebyggende vedligeholdelsesprotokol—designet til anvendelse hvert andet år (hver sjette måned) for at opretholde instrumentets præcision og forlænge driftslevetiden
- Multi-bølgelængde kalibreringsmuligheder—muliggør kalibrering på tværs af flere fluorescensdetektionskanaler via grønne og fjernrøde fluorescerende standarder
- Kvalitetssikringsstandarder—giver blankt referencemateriale til baseline-korrektion og systematisk fejlidentifikation under rutinemæssig instrumentvalidering
Laboratoriekvalitetssikring og måleintegritet
Ved at implementere NanoDrop Ultra FL-1 Fluorescence Verification Assay Kit etablerer laboratorier en robust kvalitetssikringsramme, der sikrer, at deres NanoDrop Ultra FL- og UltraC FL-enheder opretholder optimal funktionel ydeevne. Denne systematiske tilgang til instrumentvalidering understøtter direkte opretholdelsen af måleintegriteten på tværs af alle fluorescensbaserede analytiske procedurer. Verifikationsprocessen gør det muligt for laboratorier at demonstrere overholdelse af kvalitetsstandarder, samtidig med at de leverer dokumenteret dokumentation for instrumentets ydeevne, hvilket understøtter regulatoriske krav og interne kvalitetsstyringssystemer.
garanti
3 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | Fluorescensverifikation |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | Sæt |
| Til brug med (udstyr) | NanoDrop Ultra |
| Antal reaktioner | 25 Assays |
| Produkttype | Verifikationssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.