Få mere at vide
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Ultra dsDNA BR Assay Kit
Artikelnummer. 31903801 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
31903801 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 31903801 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. NDUFLDSDNABR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
NanoDrop Ultra dsDNA BR (Broad Range) Fluorescensanalyse, brugt med NanoDrop Ultra FL eller NanoDrop UltraC FL spektrofotometer/fluorometer, giver en præcis og selektiv metode til at kvantificere dobbeltstrengede DNA-prøver.
Thermo Scientific NanoDrop Ultra dsDNA BR (Broad Range) Fluorescensassay Kit er en specialiseret kvantificeringsløsning designet til brug med NanoDrop Ultra FL eller NanoDrop UltraC FL spektrofotometer- og fluorometersystemer. Denne fluorescensbaserede analyse giver nøjagtig og selektiv kvantificering af dobbeltstrengede DNA-prøver til qPCR- og RT-PCR-applikationer.
Assay-sættet leverer kvantificeringsmuligheder i et bredt område med lineære fluorescenssignaler, der spænder over DNA-koncentrationer fra 10 til 1.000 ng/μl. Sættet indeholder koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og DNA-standarder for strømlinet prøveforberedelse. Assay-protokollen er optimeret til hurtig implementering—, der kun kræver fortynding af reagens, mikropladeindlæsning, prøvetilførsel, blanding og fluorescensmåling.
NanoDrop Ultra-platformen muliggør hurtig og præcis kvantificering af nukleinsyrer og proteiner i enkeltprøve-workflows, samtidig med at den sikrer ubesværet 21 CFR Part 11-overholdelse i regulerede laboratoriemiljøer, når det er nødvendigt. Funktionerne i NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescensassay Kit inkluderer:
  • Overlegen nøjagtighed—giver mere præcise kvantificeringsresultater sammenlignet med traditionelle UV-absorptionsmetoder ved at eliminere interferens fra frie nukleotider og andre prøvekontaminanter
  • Øget følsomhed—muliggør et exceptionelt signal-til-baggrundsforhold for pålidelig detektion og kvantificering af lavkoncentrationsprøver
  • Kvantificering—af fortyndede prøver opretholder følsomhed og nøjagtighed, der er tilstrækkelig til kvantificering af stærkt fortyndede biomolekyleprøver
  • Bevaring—af prøver muliggør nøjagtige målinger, samtidig med at værdifulde biomolekyler bevares til efterfølgende efterfølgende anvendelser
  • Interferensfri detektion—minimerer måleartefakter forårsaget af frie nukleotider og andre forurenende stoffer, som ofte påvirker UV-baserede kvantificeringsmetoder
Nøgleegenskaber ved ydeevne omfatter stuetemperaturdrift med signalstabilitet opretholdt i op til tre timer efter forberedelse og robust tolerance over for almindelige laboratorieforurenende stoffer, herunder salte, opløsningsmidler, detergenter og proteiner.
Strømlinet DNA-detektion med minimale prøvekrav
NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescence Assay repræsenterer en hurtig og nem kit-løsning, der er designet specifikt til effektiv DNA-detektion i forskningsprøver. Dette fluorescensbaserede assaysystem er udviklet til at give forskere en ligetil tilgang til kvantificering af nukleinsyrer, samtidig med at de præcisionsstandarder, der kræves for avancerede videnskabelige anvendelser, opretholdes.
Sømløs integration med NanoDrop Ultra-teknologi
Assay-sættet fungerer gennem direkte kompatibilitet med NanoDrop Ultra-instrumentering og udnytter den etablerede mikrovolumenspektrofotometriplatform, som er blevet standard i molekylærbiologiske laboratorier. Denne teknologiske integration sikrer, at forskere kan anvende deres eksisterende NanoDrop Ultra-systemer til at udføre fluorescensbaseret DNA-kvantificering uden behov for yderligere specialudstyr eller omfattende protokolændringer.
Præcisionskvantificering med forbedret prøvekonservering
NanoDrop Ultra dsDNA BR Fluorescence Assay er specielt udviklet til forskere, der kræver præcis DNA-kvantificering samtidig med at prøveforbruget minimeres. Den brede fluorescensmetodologi muliggør præcis detektion over et bredt koncentrationsspektrum, hvilket gør den særligt værdifuld til anvendelser, hvor prøvetilgængeligheden er begrænset, eller hvor bevarelse af værdifuldt biologisk materiale er altafgørende. Denne kombination af præcision og prøveeffektivitet imødekommer kritiske behov i nutidig molekylærbiologisk forskning, hvor både nøjagtighed og ressourceoptimering er væsentlige overvejelser.
garanti
2 års garanti
Tekniske data
Assay DNA-kvantificering, BR
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Etiket eller farvestof Ikke relevant
Endelig produkttype DNA
Prøvetype DNA
Mærkningsmål DNA
Til brug med (udstyr) NanoDrop Ultra
Antal reaktioner 250 Assays
Kvantificeringsområde 10-100 ng
Produkttype Test Tube
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.