Få mere at vide
NAN-190 hydrobromide, MedChemExpress
Beskrivelse
NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NAN-190 hydrobromide |
| CAS | 115338-32-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28BrN3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(CCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C(C4=C1C=CC=C4)=O.[H]Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.39 |
| Formel vægt | 474.39 |
| Vis mere |