Få mere at vide
Namodenoson, MedChemExpress
Beskrivelse
Namodenoson (CF-102) is a selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist (Ki=0.33 nM). Namodenoson displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Namodenoson |
| CAS | 163042-96-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18ClIN6O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CF-102 2-Cl-IB-MECA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (56.91 mM) |
| SMIL | O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C(NC)=O)N2C3=NC(Cl)=NC(NCC4=CC(I)=CC=C4)=C3N=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.73 |
| Vis mere |