Få mere at vide
NAlpha-Fmoc-D-histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Fmoc-D-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N3O4/c25-20(26)19(9-13-10-22-12-23-13)24-21(27)28-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,10,12,18-19H,9,11H2,(H,22,23)(H,24,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 377.14 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |