CAS RN 157355-79-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
NAlpha-Fmoc-D-histidine, TRC
CAS: 157355-79-8 Molekylær formel: C21H19N3O4 Molekylvægt (g/mol): 377.39 Synonym: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-histidine IUPAC navn: (((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-D-histidine SMIL: O=C(O)[C@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CN=CN4