Få mere at vide
NAlpha-Benzoyl-DL-arginine Beta-Naphthylamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Benzoyl-DL-arginine beta-Naphthylamide Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H |
| Formel vægt | 439.1775 |