Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning
Spar plads med disse firkantede, smalmundede HDPE-flasker, der er kemisk og brudbestandige, samt økonomisk prissat til en bred vifte af laboratoriebrug.
Brand:  Thermo Scientific™ 2018-0500
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10637711
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Spar plads med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning. HDPE-flasker er de mest kemiske og brudsikre af alle Nalgene firkantede flasker, men er alligevel økonomisk prissat til en bred vifte af laboratoriebrug. De er kun fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Graduated for easy dispensing
  • Leakproof†
  • Can be used to -100°C (-148°F)
  • Not autoclavable
  • Participates in My Green Labs' ACT Label program
Includes:
Leakproof† Polypropylene Screw Caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Schematics & Diagrams
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1434779 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/08/2025 Katalognummer2018-0500
Partinummer1431572 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato26/06/2025 Katalognummer2018-0500
Partinummer1421213 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato15/02/2025 Katalognummer2018-0500
Partinummer1303645 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/12/2024 Katalognummer2018-0500
Partinummer1408977 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato28/06/2024 Katalognummer2018-0500
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning > Capacity: 16 oz. (500mL)
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.