Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521955
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10451181
Brand: Thermo Scientific™ 20180030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar plads med disse firkantede, smalmundede HDPE-flasker, der er kemisk og brudbestandige, samt økonomisk prissat til en bred vifte af laboratoriebrug.
Spar plads med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede smalmundede HDPE-flasker med lukning. HDPE-flasker er de mest kemiske og brudsikre af alle Nalgene firkantede flasker, men er alligevel økonomisk prissat til en bred vifte af laboratoriebrug. De er kun fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Features:
  • Square sides allow for good use of space and an easy grip
  • Caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
  • Graduated for easy dispensing
  • Leakproof†
  • Can be used to -100°C (-148°F)
  • Not autoclavable
  • Participates in My Green Labs' ACT Label program
Includes:
Leakproof† Polypropylene Screw Caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkantet flaske med smal mund
Diameter (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Inkluderer Lækagesikre skruelukninger af polypropylen
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance USP Klasse VI; FDA - 21 CFR
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 64 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,52 tommer.
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.