Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare PPCO vaskeflasker
Reducer risikoen for kontaminering ved dispensering af sterilt vand eller reagenser ved at bruge disse autoklaverbare PPCO-vaskeflasker.
525.00 DKK - 930.00 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Inkluderer | Screw/stem and draw tube |
Materiale | PPCO |
Sterilitet | Ikke steril |
Lukning inkluderet | Ja |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10618101
![]() |
Thermo Scientific™
2405-0500 |
500 mL | 28 mm |
930.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10227830
![]() |
Thermo Scientific™
2405-1000 |
1000 mL | 38-430 mm |
525.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Reducer risikoen for kontaminering ved dispensering af sterilt vand eller reagenser ved at bruge autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO vaskeflasker. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse klemmeflasker er fleksible, kontaktklare og designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for pålidelig service. Bøjet stilk dispenserrør bevarer sin bøjning efter autoklavering, men bøjningsvinklen kan ændres manuelt, mens den er varm, hvis det ønskes. Den tætte pasform af trækrøret og lukningen forhindrer adskillelse, når flasken klemmes.
- Autoklaverbar
- Polypropylen skrue/stamme og trækrør
- Spidsen kan skæres ned for at give øget flow
- Sputterfri, præcisionsstrøm
- Flaske og karton kan genbruges i mange samfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige polypropylen (PP) og polypropylen copolymer (PPCO) flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Disse flasker og deres emballage kan genbruges i mange samfund. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene PP- og PPCO-flasker, hvis tjenester er tilgængelige i dit lokalsamfund.
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
PPCO | |
Ja | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Polypropylen | |
Ja |
Screw/stem and draw tube | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
Smal | |
Vaskeflaske | |
Kasket |