Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbare PPCO vaskeflasker
Beskrivelse
Reducer risikoen for kontaminering ved dispensering af sterilt vand eller reagenser ved at bruge autoklaverbare Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO vaskeflasker. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Disse klemmeflasker er fleksible, kontaktklare og designet til at dispensere gennem toppen med en lukning og stilk støbt i ét stykke for pålidelig service. Bøjet stilk dispenserrør bevarer sin bøjning efter autoklavering, men bøjningsvinklen kan ændres manuelt, mens den er varm, hvis det ønskes. Den tætte pasform af trækrøret og lukningen forhindrer adskillelse, når flasken klemmes.
- Polypropylene screw/stem and draw tube
- Tip can be cut back to provide increased flow
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Screw/stem and draw tube |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |