Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumhætteglas; med krympefinish: Sterile, krympeindpakkede moduler
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1932
Pakke med 3451
Pakke med 612
Beskrivelse
Beskyt mod lækage, brud og forurening. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
Funktioner:
- PETG
- Ikke-cytotoksisk
- Ikke-pyrogen
- Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
- USP VI-kompatibel
- Steril til 10 -6 SAL
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Propper og hætter medfølger ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Serum hætteglas |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | PETG |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| nr. pr. sag | 1260 |
| nr. pr. pakke | 252 |
| Volumen (engelsk) | 1/3 oz. |
| Vis mere |