Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG serumhætteglas; med krympefinish: Sterile, krympeindpakkede moduler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526624
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1260
Pakke med 1932
Pakke med 3451
Pakke med 612
Artikelnummer. 10282473
Brand: Thermo Scientific™ 3420300003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt mod lækage, brud og kontaminering ved at bruge PETG-serumhætteglas med krympefinish. Disse hætteglas er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
Beskyt mod lækage, brud og forurening. Thermo Scientific™ Nalgene PETG Crimp Finish Serum Vials er lettere i vægt end glas og er lavet til brug med propper og hætter.
Funktioner:
  • PETG
  • Ikke-cytotoksisk
  • Ikke-pyrogen
  • Pakket i bakkeløse krympe-indpakningsmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril til 10 -6 SAL
Bestillingsoplysninger:
Serumhætteglas er pakket i bakkeløse krympeindpakkede moduler. Propper og hætter medfølger ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Serum hætteglas
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale PETG
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 3 ml
nr. pr. sag 3451
nr. pr. pakke 493
Volumen (engelsk) 1/10 oz.
Produktlinje Nalgene
Volumen (metrisk) i alt 3 mL
Lukketype Propper og hætter (ikke inkluderet)
Højde (metrisk) 37 mm
Mængde 3451 Sager, 493 Pk.
Certificeringer/compliance ISO 13485:2016
Type Serum hætteglas
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) Stop, Cap