Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund Artikelnummer.: 10058730
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 DKK
    304.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 24.60 DKK
    7% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526071
12 mL, 102.1 mm, 15.8 mm, Pakke med 10
Kapacitet (metrisk):
12 mL
15 mL
16 mL
38 mL
50 mL
100 mL
Længde (metrisk):
88.1 mm
98.6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112.8 mm
163.1 mm
Diameter (metrisk):
15.8 mm
17.8 mm
25.2 mm
28.4 mm
28.5 mm
31.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Artikelnummer. 10058730
Brand: Thermo Scientific™ 31100120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 DKK
    304.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 24.60 DKK
    7% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Rørene skal være fyldt til mindst 80 % kapacitet for korrekt funktion.
Forbedre rotorpasningen og ydeevnen med disse højhastigheds-rundbundede PPCO-centrifugerør med ensartet vægtykkelse og diameter.
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Features
  • Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
  • Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice—may also be used as test tubes
  • Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Materiale Polypropylene Copolymer
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 102.1 mm
Bund form Rund
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 15.8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 50,000 x g
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1420652 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/01/2025 Artikelnummer3110-0120
Partinummer1400206 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/02/2024 Artikelnummer3110-0120
Partinummer1396524 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/12/2023 Artikelnummer3110-0120
Partinummer1384136 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/10/2023 Artikelnummer3110-0120
Partinummer1374725 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato18/03/2023 Artikelnummer3110-0120
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
  • Multiple Manufacturers
    Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.
    Promo Code: 24110
    Expires2025-12-19
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund >