Få mere at vide
TPP™ Centrifugerør
Artikelnummer. 11311704
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 ml
50 ml
Bund form:
Konisk
Rund
Maks. RCF:
15.500 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 360
Pakke med 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Maks. RCF Pakningsstørrelse
11311704 13 ml Rund 15.500 x g Pakke med 800
11331704 50 ml Konisk 15.500 x g Pakke med 360
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311704 Leverandør TPP™ Leverandørnr. 91016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 DKK
    2167.94 DKK / Pakke med 800
    Spare 1022.06 DKK
    32% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Beregnet til centrifugering af suspensioner såsom celler, bakterier, bundfald og andre. TPP™ Centrifugerør fremstilles på automatiske transportenheder, hvilket sikrer hurtig og omhyggelig håndtering uden unødig forureningsrisiko.
  • Fremstillet med højeste kvalitet af råmateriale, der opfylder kravene til USP Klasse VI
  • Hvid skrivecirkel på skruelåg for nem mærkning
  • Instrumenthætter kan ikke spændes for meget; gas- og aerosoltæt hætte
  • Graderinger ned til henholdsvis 0,1 ml / 0,5 ml
  • Praktiske autoklaverbare, sammenklappelige stativer fås
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 105 mm
Bund form Rund
Diameter (metrisk) 17.1 mm
Uddannet Ja
Maks. RCF 15.500 x g