Få mere at vide
        Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund
Beskrivelse
Forbedre rotorpasning og ydeevne vha Thermo Scientific™ Nalgene™ Højhastigheds PPCO-centrifugerør med rund bund, med ensartet vægtykkelse og diameter. Rør har fremragende kemikalieresistens.
Features
- Round bottoms that fit high-speed rotors in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- Molding technique for uniform wall thickness and increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- 50 and 100mL sizes available lipped for easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice—may also be used as test tubes
- Longer lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
Ordering Information:
Supplied without closure; friction-fit closures available separately (DS3111-series).
- undefined
- Renewable Energy
            Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL | 
| Materiale | Polypropylene Copolymer | 
| nr. pr. sag | 100 | 
| nr. pr. pakke | 10 | 
| Sterilitet | Ikke steril | 
| Autoklaverbar | Autoklaverbar | 
| Form | Rund | 
| Længde (metrisk) | 102 mm | 
| Bund form | Rund | 
| Skriveområde | Nej | 
| Vis mere | 
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer | 
|---|---|---|---|
| 1424504 | Overensstemmelsescertifikat | 09/03/2025 | 3110-9500 | 
| 1320263 | Overensstemmelsescertifikat | 10/12/2024 | 3110-9500 | 
| 1405476 | Overensstemmelsescertifikat | 02/05/2024 | 3110-9500 | 
| 1391090 | Overensstemmelsescertifikat | 26/08/2023 | 3110-9500 | 
| 1367986 | Overensstemmelsescertifikat | 16/08/2022 | 3110-9500 | 
Kampagner
- 
             	Multiple Manufacturers
	Save Up to 63%Big savings on advanced technologies and materials testing.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14   