Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifugerør med tætningshætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10614321
Kapacitet (metrisk):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
82,8 mm
102,1 mm
106,4 mm
113,5 mm
Diameter (metrisk):
16,1 mm
18,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
Maks. RCF:
100.605 x g
50.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10614321
Brand: Thermo Scientific™ 31390050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kontaktklare højhastigheds PPCO centrifugerør med tætningshætter for nemt at se indholdet.
Spin med selvtillid med Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed PPCO centrifugerør med tætningshætter. Disse rør er kemisk kompatible med en bredere vifte af laboratoriereagenser end polycarbonat centrifugerør og kan autoklaveres gentagne gange for udvidet ydeevne.
Features
  • Greater chemical resistance than polycarbonate
  • Can be autoclaved repeatedly—last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges; 3139-0050 can be used up to 100,605 x g in the T29-8x50 rotor
  • Come with polypropylene sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
  • Must be filled to 80% of total capacity when centrifuging
  • Autoclavable/leakproof†
Ordering Information:
Optional sealing-cap assemblies available for selected sizes. Use DS3131-0020 (for 30mL tube) and DS3131-0024 (for 50mL Tube). Actual brim capacity of 3139-0050 is 42mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylene, red rubber
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylene Copolymer
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Længde (metrisk) 113,5 mm
Bund form Rund
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 28,8 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 100.605 x g
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.