Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning
Få fremragende modstandsdygtighed over for temperatur, kemikalier og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning, blandt de mest kemikalie- og korrosionsbestandige beholdere, der findes.
384.00 DKK - 8755.00 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Oversigt | Flaske med smal mund |
Til brug med (applikation) | Opbevaring, Transportation (Transport) |
Materiale | Teflon PFA |
nr. pr. pakke | 1 hv. |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10414671
|
Thermo Scientific™
DS1630-0001 |
30 mL | 20 mm |
384.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15911661
|
Thermo Scientific™
DS1630-0002 |
60 mL | 20 mm |
3450.00 DKK
Pakke med 8 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15911381
|
Thermo Scientific™
1630-0004 |
125 mL | 38-430 mm |
4068.46 DKK
Pakke med 6 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11329774
|
Thermo Scientific™
1630-0008 |
250 mL | 38-430 mm |
3869.63 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10758331
|
Thermo Scientific™
1630-0016 |
500 mL | 38-430 mm |
1390.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11349774
|
Thermo Scientific™
1630-0032 |
1 L | 38-430 mm |
8755.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Få fremragende modstandsdygtighed over for temperatur, kemikalier og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning, blandt de mest kemikalie- og korrosionsbestandige beholdere, der findes.
- Tåler -270 °C til +250 °C (-454 °F til +482 °F)
- Inert over for stort set alle kemikalier undtagen smeltede alkalimetaller, fluor ved høje temperaturer og komplekse halogenerede forbindelser ved høje temperaturer og tryk
- Pakket individuelt
- Autoklaverbar
- Lækagesikker† PFA lukning
Inkluderer:
Lækagesikre, linerfri PFA skruelåg
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Garanti:
90 dage
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
Opbevaring, Transportation (Transport) | |
1 hv. | |
-100 °C til 260 °C | |
Ja | |
Smal | |
Flaske med smal mund | |
ETFE | |
Nej |
Flaske med smal mund | |
Teflon PFA | |
Ikke steril | |
Neutral | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
Uforet | |
Skruelåg |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.