Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning
Artikelnummer. 15911381
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 15911381
Brand: Thermo Scientific™ 16300004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få fremragende modstandsdygtighed over for temperatur, kemikalier og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning, blandt de mest kemikalie- og korrosionsbestandige beholdere, der findes.
Få fremragende modstandsdygtighed over for temperatur, kemikalier og korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede flasker lavet af Teflon™ PFA med lukning, blandt de mest kemikalie- og korrosionsbestandige beholdere, der findes.
  • Tåler -270 °C til +250 °C (-454 °F til +482 °F)
  • Inert over for stort set alle kemikalier undtagen smeltede alkalimetaller, fluor ved høje temperaturer og komplekse halogenerede forbindelser ved høje temperaturer og tryk
  • Pakket individuelt
  • Autoklaverbar
  • Lækagesikker† PFA lukning
Inkluderer:
Lækagesikre, linerfri PFA skruelåg
Bemærk:
Løsn gevindene helt eller fjern hætten før autoklavering
Garanti:
90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 24 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, Transportation (Transport) ​
Materiale Teflon PFA
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 260 °C
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 38 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 127 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale ETFE
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Workflow-trin Upstream process solution storage. Upstream Validation
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Lukkesystemer til flasker/kolber/tragte med lukninger på mindre end 100 mm kan, efter at de er fyldt med vand og vendt om, modstå et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og uden at der trænger vand ud. b) Lukkesystemer til flasker/tragte/kolber på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og uden at der trænger vand ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.