Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning: Bulk Pack
Opbevar, send og pak væsker sikkert med disse smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning.
Brand: Thermo Scientific™ 312088-0032
Beskrivelse
Opbevar, send og emballér væsker sikkert med bulkpakket Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning. Med en robust og holdbar konstruktion til emballagebrug har disse flasker en polypropylen lukning med smal mund for nem hældning. Den naturlige polyethylen med lav densitet giver fremragende fleksibilitet, slagfasthed og klarhed.
Funktioner:- Indeholder naturlige polypropylen lukninger
- Ideelt materiale til spormetalanalyse på grund af LDPE lavt spormetalindhold
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
32 oz., 1000 ml | |
32 oz. | |
Smalmundede emballageflasker | |
LDPE | |
50 | |
38 mm | |
Ja | |
Rund | |
Pakkerflaske | |
8,5 tommer | |
38-430 mm | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
1000 mL | |
Gennemskinnelig | |
27 mm | |
50 | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Smal | |
216 mm | |
3,5 tommer | |
Polypropylen | |
91 mm | |
Nej |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1399375 | Overensstemmelsescertifikat | 17/03/2024 | 312088-0032 |
1382770 | Overensstemmelsescertifikat | 31/03/2023 | 312088-0032 |
1333887 | Overensstemmelsescertifikat | 01/11/2021 | 312088-0032 |
1297998 | Overensstemmelsescertifikat | 05/10/2020 | 312088-0032 |
1274730 | Overensstemmelsescertifikat | 05/02/2020 | 312088-0032 |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.