Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521837
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10009212
Brand: Thermo Scientific™ 3120880004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, send og pak væsker sikkert med disse smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning.
Opbevar, send og emballér væsker sikkert med bulkpakket Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede LDPE-emballageflasker med lukning. Med en robust og holdbar konstruktion til emballagebrug har disse flasker en polypropylen lukning med smal mund for nem hældning. Den naturlige polyethylen med lav densitet giver fremragende fleksibilitet, slagfasthed og klarhed.
Funktioner:
  • Indeholder naturlige polypropylen lukninger
  • Ideelt materiale til spormetalanalyse på grund af LDPE lavt spormetalindhold
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Smalmundede emballageflasker
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 101 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 1,99 tommer.
Højde (engelsk) 3,97 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-415 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.