Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks
Udnyt effektiv opbevaring med store mængder Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks.
2126.37 DKK - 2312.90 DKK
Tekniske data
Holder | Kryogen æske, 81-ampule |
---|---|
Type | Locator™ Plus kryogen stativ |
Artikelnummer | Brand | Holder | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Holder | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10542144
|
Thermo Scientific™
HR509X19A |
Kryogen æske, 81-ampule | Locator Jr. |
2137.00 DKK 2126.37 DKK / Hver Spare 10.63 DKK 0.50% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
12787065
|
Thermo Scientific™
HR509X20A-70 |
Kryogen æske, 81-ampule | Til: Locator 4 Plus |
2324.46 DKK 2312.90 DKK / Hver Spare 11.56 DKK 0.50% Slukket |
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10185433
|
Thermo Scientific™
HR509X19A-70 |
Kryogen æske, 81-ampule | Til Locator Jr. Plus |
2174.50 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Udnyt effektiv opbevaring med store mængder Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks.
- Designet til langtidsopbevaring
- Indeholder et indekseret ramme- og kasseorganiseringssystem
- Unikt hængende stativ fremmer nem prøveudtagning
- Velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
Tekniske data
Kryogen æske, 81-ampule | |
Locator™ Plus kryogen stativ |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks