Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Kryogen æske, 81-ampule
Til brug med (udstyr):
Locator Jr.
Til Locator Jr. Plus
Til: Locator 4 Plus
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udnyt effektiv opbevaring med store mængder Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks.
- Designet til langtidsopbevaring
- Indeholder et indekseret ramme- og kasseorganiseringssystem
- Unikt hængende stativ fremmer nem prøveudtagning
- Velegnet til både manuelle og computeriserede journalføringsmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | Locator Jr. |
| Holder | Kryogen æske, 81-ampule |
| Type | Locator™ Plus kryogen stativ |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator™ Plus stativer til 81-ampule kryogenboks >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion