Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med disse robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug, tilgængelige som et standard mikropladeformat med 300 ml volumen.
Brand: Thermo Scientific™ 1200-2301
2104.99 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivelse
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug. Med et standard mikropladeformat med 300 ml volumen minimerer det indviklede design dødvolumen og har skærme for at reducere sprøjt. Den fladbundede version er designet til at imødekomme en række forskellige analysebehov i både manuelle og automatiserede miljøer.
- Indviklet bunddesign er mest effektivt med et 96-brønds format.
- Flat Bottom-design kan bruges med enkelt-, seks-, 12-, 96-, 384- og 1536-brønds formater.
- Polypropylen-konstruktionen modstår robotvæskehåndtering, hvilket gør det nemmere at køre automatiserede analyser og øger gangtiden.
- Reservoir er kompatibelt med de fleste robotarme, pladestablere (hoteller), pladekraner og platformskonfigurationer.
- Beholdervolumen er 300 ml (345 ml kapacitet), med indstøbte inddelinger for hver 100 ml.
- Reservoiret er indlejret for nem automatiseret stabling og håndtering.
Tekniske data
Opfylder anbefalingen fra American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) | |
300 mL | |
Polypropylen | |
Reservoir | |
43 mm | |
86 mm | |
4 | |
128 mm | |
Indviklet |
Neutral | |
3,4 x 5 x 1,75 tommer. (86 x 128 x 43 mm) | |
Steril | |
1,75 tommer. | |
3,4 tommer. | |
40 | |
5 tommer | |
96-brøndsplade |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1419946 | Overensstemmelsescertifikat | 05/02/2025 | V63997,1200-2301 |
1333273 | Overensstemmelsescertifikat | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1301002 | Overensstemmelsescertifikat | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1300292 | Overensstemmelsescertifikat | 09/12/2024 | 1200-2301 |
1416704 | Behandlingscertifikat | 02/01/2025 | V63997,1200-2301 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Sample Preparation, Filtration and Storage
Get up to 80% off some of our most popular products.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
16Hours
16Minutes
40Seconds
46
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.