Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug
Beskrivelse
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug. Med et standard mikropladeformat med 300 ml volumen minimerer det indviklede design dødvolumen og har skærme for at reducere sprøjt. Den fladbundede version er designet til at imødekomme en række forskellige analysebehov i både manuelle og automatiserede miljøer.
- Indviklet bunddesign er mest effektivt med et 96-brønds format.
- Flat Bottom-design kan bruges med enkelt-, seks-, 12-, 96-, 384- og 1536-brønds formater.
- Polypropylen-konstruktionen modstår robotvæskehåndtering, hvilket gør det nemmere at køre automatiserede analyser og øger gangtiden.
- Reservoir er kompatibelt med de fleste robotarme, pladestablere (hoteller), pladekraner og platformskonfigurationer.
- Beholdervolumen er 300 ml (345 ml kapacitet), med indstøbte inddelinger for hver 100 ml.
- Reservoiret er indlejret for nem automatiseret stabling og håndtering.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Opfylder anbefalingen fra American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,4 x 5 x 1,75 tommer. (86 x 128 x 43 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reservoir |
| Højde (engelsk) | 1,75 tommer. |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.