Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med disse robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug, tilgængelige som et standard mikropladeformat med 300 ml volumen.
Brand:  Thermo Scientific™ 1200-2300
1977.14 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10039511
  • 6185.00 DKK / Pakke med 40
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Øg gangtiden og analyseeffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug. Med et standard mikropladeformat med 300 ml volumen minimerer det indviklede design dødvolumen og har skærme for at reducere sprøjt. Den fladbundede version er designet til at imødekomme en række forskellige analysebehov i både manuelle og automatiserede miljøer.
  • Indviklet bunddesign er mest effektivt med et 96-brønds format.
  • Flat Bottom-design kan bruges med enkelt-, seks-, 12-, 96-, 384- og 1536-brønds formater.
  • Polypropylen-konstruktionen modstår robotvæskehåndtering, hvilket gør det nemmere at køre automatiserede analyser og øger gangtiden.
  • Reservoir er kompatibelt med de fleste robotarme, pladestablere (hoteller), pladekraner og platformskonfigurationer.
  • Beholdervolumen er 300 ml (345 ml kapacitet), med indstøbte inddelinger for hver 100 ml.
  • Reservoiret er indlejret for nem automatiseret stabling og håndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
300 mL
Polypropylen
Reservoir
43 mm
86 mm
4
128 mm
Indviklet
Neutral
3,4 x 5 x 1,75 tommer. (86 x 128 x 43 mm)
Ikke steril
1,75 tommer.
3,4 tommer.
40
5 tommer
96-brøndsplade
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Schematics & Diagrams
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1323759 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/12/2024 Katalognummer1200-2300
Partinummer1328483 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/12/2024 Katalognummer1200-2300
Partinummer1416191 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato15/11/2024 Katalognummer1200-2300
Partinummer1412369 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/08/2024 Katalognummer1200-2300
Partinummer1404946 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato17/04/2024 Katalognummer1200-2300
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotbeholdere af polypropylen til engangsbrug > Reservoir, 300mL, snoet bund, ikke-steril
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.