Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde, smalmundede naturlige PPCO-flasker med lukning: Bulk Pack
Sørg for fortsat lager af disse smalmundede naturlige PPCO-flasker med lukning med denne bulkpakkede mulighed.
1660.00 DKK - 7271.83 DKK
Tekniske data
Farve | Neutral |
---|---|
Oversigt | Boston rund flaske med smal mund |
Materiale | PPCO |
Sterilitet | Ikke steril |
Lukningsfarve | Neutral |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10232913
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312006-0001 |
30 mL | 20 mm |
6608.69 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10512045
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312006-0002 |
60 mL | 20 mm |
7271.83 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10446663
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312006-0004 |
125 mL | 24 mm |
4735.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10777633
![]() |
Thermo Scientific™
312006-0008 |
250 mL | 24 mm |
3458.83 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10622064
![]() |
Thermo Scientific™
312006-0016 |
500 mL | 28 mm |
2818.30 DKK
Pakke med 125 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10354293
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312006-0032 |
1 L | 38-430 mm |
1660.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
Beskrivelse
Sørg for fortsat lager af gennemskinnelige, holdbare og kemisk resistente Thermo Scientific™ Boston runde naturlige PPCO-flasker med smal mund med lukning med denne bulkpakkede mulighed. Disse flasker er konstrueret af naturlig polypropylen copolymer og har polypropylen lukninger.
Funktioner:- Holdbar
- Gennemskinnelig
- Autoklaverbar
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Tekniske data
Neutral | |
PPCO | |
Neutral | |
Ja | |
Smal | |
Uforet | |
Ja (massepakket, usamlet) |
Boston rund flaske med smal mund | |
Ikke steril | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Autoklaverbar | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nej |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.