Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde, smalmundede naturlige PPCO-flasker med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10777633
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10777633
Brand: Thermo Scientific™ 3120060008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for fortsat lager af disse smalmundede naturlige PPCO-flasker med lukning med denne bulkpakkede mulighed.
Sørg for fortsat lager af gennemskinnelige, holdbare og kemisk resistente Thermo Scientific™ Boston runde naturlige PPCO-flasker med smal mund med lukning med denne bulkpakkede mulighed. Disse flasker er konstrueret af naturlig polypropylen copolymer og har polypropylen lukninger.
Funktioner:
  • Holdbar
  • Gennemskinnelig
  • Autoklaverbar/lækagesikker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Neutral
Oversigt Boston rund flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 250
nr. pr. pakke 250
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 24 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 133 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 5,23 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Ja (massepakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.