Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde HDPE-flasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
Disse universalflasker er ideelle til emballering og forsendelse af væsker, og de har fremragende kemikalieresistens og er yderst pålidelige og holdbare til langtidsbrug.
1387.74 DKK - 5871.78 DKK
Tekniske data
Farve | Neutral |
---|---|
Oversigt | Boston rund flaske med smal mund |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Ikke steril |
Lukningsfarve | Neutral |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12140880
![]() |
Thermo Scientific™
312002-0001 |
30 mL | 20 mm |
5930.50 DKK 5871.78 DKK / Pakke med 1000 Spare 58.72 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10502235
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312002-0002 |
60 mL | 20 mm |
5930.50 DKK 5871.78 DKK / Pakke med 1000 Spare 58.72 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10212963
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312002-0004 |
125 mL | 24 mm |
3541.72 DKK 3506.65 DKK / Pakke med 500 Spare 35.07 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10099202
![]() |
Thermo Scientific™
312002-0006 |
175 mL | 24 mm |
2479.21 DKK 2454.66 DKK / Pakke med 250 Spare 24.55 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10190513
![]() |
Thermo Scientific™
312002-0008 |
250 mL | 24 mm |
2961.48 DKK 2932.16 DKK / Pakke med 250 Spare 29.32 DKK 0.99% Slukket |
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10100523
![]() |
Thermo Scientific™
312002-0016 |
500 mL | 28 mm |
2147.63 DKK 2126.37 DKK / Pakke med 125 Spare 21.26 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10690904
![]() |
Thermo Scientific™
312002-0032 |
1 L | 38-430 mm |
1401.62 DKK 1387.74 DKK / Pakke med 50 Spare 13.88 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Ideel til emballering og forsendelse af væsker, Thermo Scientific™ Boston runde HDPE-flasker med smal mund er yderst pålidelige og holdbare til langtidsbrug og tilbyder fremragende kemisk resistens.
Funktioner:- Ikke-steril
- Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet
- Naturlige, foringsløse polypropylen-lukninger
- Holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Neutral | |
HDPE | |
Neutral | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen | |
Nej |
Boston rund flaske med smal mund | |
Ikke steril | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Smal | |
Uforet | |
Ja (massepakket, usamlet) |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.