Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston runde HDPE-flasker med smal mund med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10690904
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10690904
Brand: Thermo Scientific™ 3120020032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse universalflasker er ideelle til emballering og forsendelse af væsker, og de har fremragende kemikalieresistens og er yderst pålidelige og holdbare til langtidsbrug.
Ideel til emballering og forsendelse af væsker, Thermo Scientific™ Boston runde HDPE-flasker med smal mund er yderst pålidelige og holdbare til langtidsbrug og tilbyder fremragende kemisk resistens.
  • Ikke-steril
  • Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet
  • Naturlige, foringsløse polypropylen-lukninger
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Neutral
Oversigt Boston rund flaske med smal mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 27 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Neutral
Halsfinish 38 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 216 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Lukketype Ja (massepakket, usamlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.