missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naftopidil, TRC

Artikelnummer. 30466436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466436 500 mg
30471528 50 mg
30480871 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN213501500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57149-07-2
Molekylær formel C24 H28 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 392.49
IUPAC navn 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol
SMIL COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3cccc4ccccc34)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naftopidil
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O3/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3
Formel vægt 392.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.