Få mere at vide
Naftifin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15580584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15580584 25 g 25g
15560584 1 g 1g
15570584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15580584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458660250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65473-14-5
Molekylær formel C21H21N·ClH
Molekylvægt (g/mol) 323.86
InChI nøgle OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Synonym naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
IUPAC navn (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Naftifine hydrochloride
Smeltepunkt 175,0 °C til 179,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,0068 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: i ethanol 0,034 g/L (25 °C)
Formel vægt 323.86
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.