Få mere at vide
Naftifin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15570584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15570584 5 g 5g
15560584 1 g 1g
15580584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15570584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458660050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65473-14-5
Molekylær formel C21H21N·ClH
Molekylvægt (g/mol) 323.86
InChI nøgle OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Synonym naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
IUPAC navn (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftifine hydrochloride
Smeltepunkt 175.0°C to 179.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.0068g/L ( 25°C ). Other solubilities: in ethanol 0.034g/L ( 25°C )
Formel vægt 323.86
Procent renhed 99%