missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nadoxolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132804 25 mg
17920635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN20104025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35991-93-6
Molekylær formel C14H17ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 296.75
Synonym N,3-Dihydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride, 4-(1-Naphthoxy)-3-hydroxybutyramidoxime hydrochloride, Bradyl, LL 1530
IUPAC navn N,3-dihydroxy-4-naphthalen-1-yloxybutanimidamide;hydrochloride
SMIL OC(CC(NO)=N)COC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nadoxolol Hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O3.ClH/c15-14(16-18)8-11(17)9-19-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,17-18H,8-9H2,(H2,15,16);1H
Formel vægt 296.0928
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.