CAS RN 35991-93-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nadoxolol Hydrochloride, TRC
CAS: 35991-93-6 Molekylær formel: C14H17ClN2O3 Molekylvægt (g/mol): 296.75 Synonym: N,3-Dihydroxy-4-(1-naphthalenyloxy)-butanimidamide Monohydrochloride,4-(1-Naphthoxy)-3-hydroxybutyramidoxime hydrochloride,Bradyl,LL 1530 IUPAC navn: N,3-dihydroxy-4-naphthalen-1-yloxybutanimidamide;hydrochloride SMIL: OC(CC(NO)=N)COC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1.Cl