Få mere at vide
N33-TEG-COOH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495146
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495146 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16495146 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108370
MedChemExpress N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
N33-TEG-COOH (N3-TEG-COOH) is a PEG-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N33-TEG-COOH
CAS 201467-81-4
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H19N3O6
Mængde 100 mg
Synonym N3-TEG-COOH 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (360.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Molekylvægt (g/mol) 277.27
Formel vægt 277.27
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death