missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30367955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367955 25 mg
30356266 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41731525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78420-25-4
Molekylær formel C20H20N2O5
Molekylvægt (g/mol) 368.38
Synonym 2,5-Di(benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
SMIL COC(=O)[C@H](CC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20N2O5/c1-27-20(26)17(22-19(25)15-10-6-3-7-11-15)12-16(23)13-21-18(24)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,17H,12-13H2,1H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-/m0/s1
Formel vægt 368.1372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.