CAS RN 78420-25-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N2,N5-Dibenzoyl-4-oxo-L-ornithine Methyl Ester, TRC
CAS: 78420-25-4 Molekylær formel: C20H20N2O5 Molekylvægt (g/mol): 368.38 Synonym: 2,5-Di(benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester SMIL: COC(=O)[C@H](CC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2