missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-Methyl Trimethoprim (Impurity), TRC

Artikelnummer. 30133300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133300 100 mg
30012902 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331190100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 213745-86-9
Molekylær formel C15 H20 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 304.34
Synonym N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Imp. A (EP)
IUPAC navn 2-N-methyl-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMIL CNc1ncc(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)c(N)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-15-18-8-10(14(16)19-15)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
Formel vægt 304.1535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.