missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline, TRC

Artikelnummer. 17941465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941465 1 mg
17910895 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17941465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9009251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126554-50-5
Molekylær formel C29 H42 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 522.68
Synonym Ergoline-1,8-dicarboxamide, N8-[3-(dimethylamino)propyl]-N1-ethyl-N8-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propen-1-yl)-, (8β)-, (6aR,9R,10aR)-7-allyl-N9-[3-(dimethylamino)propyl]-N4-ethyl-N9-(ethylcarbamoyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide, N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-9-N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-N-ethyl-9-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide
SMIL CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3cn(C(=O)NCC)c4cccc2c34)N(CC=C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H42N6O3/c1-6-13-33-18-21(27(36)34(28(37)30-7-2)15-10-14-32(4)5)16-23-22-11-9-12-24-26(22)20(17-25(23)33)19-35(24)29(38)31-8-3/h6,9,11-12,19,21,23,25H,1,7-8,10,13-18H2,2-5H3,(H,30,37)(H,31,38)/t21-,23-,25-/m1/s1
Formel vægt 522.3318
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.