CAS RN 126554-50-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline, TRC
CAS: 126554-50-5 Molekylær formel: C29 H42 N6 O3 Molekylvægt (g/mol): 522.68 Synonym: Ergoline-1,8-dicarboxamide, N8-[3-(dimethylamino)propyl]-N1-ethyl-N8-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propen-1-yl)-, (8β)-,(6aR,9R,10aR)-7-allyl-N9-[3-(dimethylamino)propyl]-N4-ethyl-N9-(ethylcarbamoyl)-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide,N1-Ethylcarbamoyl Cabergoline IUPAC navn: (6aR,9R,10aR)-9-N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-N-ethyl-9-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4,9-dicarboxamide SMIL: CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3cn(C(=O)NCC)c4cccc2c34)N(CC=C)C1