Få mere at vide
N1-(5-amino-2-methylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746505
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746505 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10746505 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB00549DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H12N2O
MDL nummer MFCD00047859
Mængde 1 g
Synonym n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
InChI nøgle UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
IUPAC navn N-(5-amino-2-methylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 164.208
PubChem CID 79492
Formel vægt 164.21
Procent renhed 97%
Grad Teknisk