Få mere at vide
N1-[4-Cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366965
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366965 25 g 25g
10180892 1 g 1g
10233622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366965 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00674EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-19-0
Molekylær formel C10H7F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 244.173
MDL nummer MFCD00204174
InChI nøgle RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
IUPAC navn N-[4-cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%+
Mængde 25 g
Formel vægt 244.17
Procent renhed 95%